Print…
1H,1H,2'H,3H-Decafluorodipropyl ether 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,1,1,2,3,3,6,6,7,7-Decafluoro-4-oxaheptane
PC3038-25G PC3038-5G
APOSPC3038-25GEA 538 EUR
APOSPC3038-25G APOSPC3038-5G
1H,1H,2'H,3H-Decafluorodipropyl ether 97%
1H,1H,2'H,3H-Decafluorodipropyl ether
Fórmula: C₆H₄F₁₀O
Peso Molecular: 282.079 g/mol
Ponto de ebulição: 105.9 °C
Densidade: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00476471
Número CAS: 65064-78-0