Print…
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303606-1G PC303606-5G
APOSPC303606-1GEA 314 EUR
APOSPC303606-1G APOSPC303606-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fórmula: C₉H₅BrClF₃O
Peso Molecular: 301.488 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD32640179
Número CAS: 2383663-22-5