Print…
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303605-1G PC303605-5G
APOSPC303605-1GEA 279 EUR
APOSPC303605-1G APOSPC303605-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₆BrF₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD32640178
Número CAS: 2324179-05-5