3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303600-1G
PC303600-5G
APOSPC303600-1GEA
314
EUR
APOSPC303600-1G
APOSPC303600-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula:
C₉H₈BrF₃O Peso Molecular: 269.058 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD32640173 Número CAS: 2385206-02-8 |