Print…
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303587-1G PC303587-5G
APOSPC303587-1GEA 415 EUR
APOSPC303587-1G APOSPC303587-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₉H₈BrF₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27942785
Número CAS: 1266728-52-2