Print…
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303579-1G PC303579-5G
APOSPC303579-1GEA 0 EUR
APOSPC303579-1G APOSPC303579-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Fórmula: C₉H₅BrClF₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD32640156
Número CAS: 2090523-96-7