Print…
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303576-1G PC303576-5G
APOSPC303576-1GEA 231 EUR
APOSPC303576-1G APOSPC303576-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₅BrClF₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD32640153
Número CAS: 2092609-70-4