Print…
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303553-1G PC303553-5G
APOSPC303553-1GEA 0 EUR
APOSPC303553-1G APOSPC303553-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₅BrF₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD32640131
Número CAS: 2090282-92-9