5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303544-1G
PC303544-5G
APOSPC303544-1GEA
430
EUR
APOSPC303544-1G
APOSPC303544-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Fórmula:
C₉H₅BrF₄O₂ Peso Molecular: 301.032 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD32640125 Número CAS: 2384476-13-3 |