Print…
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC303541-1G PC303541-5G
APOSPC303541-1GEA 406 EUR
APOSPC303541-1G APOSPC303541-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₅BrF₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD32640122
Número CAS: 2090690-47-2