3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303538-1G
PC303538-250MG
APOSPC303538-1GEA
522
EUR
APOSPC303538-1G
APOSPC303538-250MG
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Fórmula:
C₉H₅BrF₄O₂ Peso Molecular: 301.032 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD32640120 Número CAS: 2385598-79-6 |