3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303511-1G
PC303511-5G
APOSPC303511-1GEA
231
EUR
APOSPC303511-1G
APOSPC303511-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzoyl chloride
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzoyl chloride
Fórmula:
C₇HBrClF₃O Peso Molecular: 273.434 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD32640103 Número CAS: 1518390-38-9 |