Print…
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303493-1G PC303493-5G
APOSPC303493-1GEA 198 EUR
APOSPC303493-1G APOSPC303493-5G
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzoic acid
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzoic acid
Fórmula: C₈H₅BrF₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD32640087
Número CAS: 1784368-01-9