3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303488-1G
PC303488-5G
APOSPC303488-1GEA
231
EUR
APOSPC303488-1G
APOSPC303488-5G
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzyl alcohol
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Fórmula:
C₈H₇BrF₂O₂ Peso Molecular: 253.041 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD32640082 Número CAS: 1898381-62-8 |