Print…
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (5-Bromo-4-chloro-2-fluorophenyl)methanol
PC303477-1G PC303477-5G
APOSPC303477-1GEA 231 EUR
APOSPC303477-1G APOSPC303477-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 98%
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₅BrClFO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28060809
Número CAS: 1785275-10-6