Print…
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)methanol
PC303453-1G PC303453-5G
APOSPC303453-1GEA 231 EUR
APOSPC303453-1G APOSPC303453-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₅BrClFO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29036608
Número CAS: 1514304-24-5