Print…
3-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (3-Bromo-2,6-difluorophenyl)methanol
PC303446-1G PC303446-5G
APOSPC303446-1GEA 92.8 EUR
APOSPC303446-1G APOSPC303446-5G
3-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
3-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₅BrF₂O
Peso Molecular: 223.015 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20483917
Número CAS: 438050-05-6