Print…
6-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303438-1G PC303438-5G
APOSPC303438-1GEA 40.6 EUR
APOSPC303438-1G APOSPC303438-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile
6-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₂BrF₂N
Peso Molecular: 217.998 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23381286
Número CAS: 1207875-87-3