Print…
6-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303436-1G PC303436-5G
APOSPC303436-1GEA 203 EUR
APOSPC303436-1G APOSPC303436-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
6-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₂BrClF₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18379809
Número CAS: 1263376-72-2