Print…
5-Bromo-2,3-difluorocinnamic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (E)-3-(5-bromo-2,3-difluorophenyl)acrylic acid
PC303428-1G PC303428-5G
APOSPC303428-1GEA 209 EUR
APOSPC303428-1G APOSPC303428-5G
5-Bromo-2,3-difluorocinnamic acid
5-Bromo-2,3-difluorocinnamic acid
Fórmula: C₉H₅BrF₂O₂
Peso Molecular: 263.036 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 2387460-69-5