Print…
5-Bromo-2,3-difluorophenylacetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303426-1G PC303426-5G
APOSPC303426-1GEA 451 EUR
APOSPC303426-1G APOSPC303426-5G
5-Bromo-2,3-difluorophenylacetic acid 95%
5-Bromo-2,3-difluorophenylacetic acid
Fórmula: C₈H₅BrF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28131371
Número CAS: 1780302-08-0