6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303397-1G
PC303397-5G
APOSPC303397-1GEA
60.9
EUR
APOSPC303397-1G
APOSPC303397-5G
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula:
C₉H₆F₄O₂ Peso Molecular: 222.136 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD32640056 Número CAS: 2383927-14-6 |