Print…
4-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303391-1G PC303391-250MG
APOSPC303391-1GEA 681 EUR
APOSPC303391-1G APOSPC303391-250MG
4-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
4-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Fórmula: C₇H₃BrClF₃O₂
Peso Molecular: 291.45 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22419064
Número CAS: 1824642-82-1