Print…
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303377-1G PC303377-250MG
APOSPC303377-1GEA 567 EUR
APOSPC303377-1G APOSPC303377-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₉H₈F₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31916392
Número CAS: 2092563-88-5