Print…
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303371-1G PC303371-5G
APOSPC303371-1GEA 0 EUR
APOSPC303371-1G APOSPC303371-5G
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Fórmula: C₉H₇Cl₂FO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30726939
Número CAS: 2149589-78-4