4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303368-1G
PC303368-5G
APOSPC303368-1GEA
277
EUR
APOSPC303368-1G
APOSPC303368-5G
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Fórmula:
C₈H₇Cl₂FO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD30726937 Número CAS: 2149598-95-6 |