Print…
5-Chloro-2,4-difluorobenzylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (5-Chloro-2,4-difluorophenyl)methanamine
PC303359-1G PC303359-5G
APOSPC303359-1GEA 77 EUR
APOSPC303359-1G APOSPC303359-5G
5-Chloro-2,4-difluorobenzylamine
5-Chloro-2,4-difluorobenzylamine
Fórmula: C₇H₆ClF₂N
Peso Molecular: 177.579 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08458696
Número CAS: 924818-16-6