Print…
5-Chloro-2,4-difluorobenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303354-5G PC303354-1G
APOSPC303354-5GEA 512 EUR
APOSPC303354-5G APOSPC303354-1G
5-Chloro-2,4-difluorobenzyl alcohol 98%
5-Chloro-2,4-difluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₅ClF₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22200072
Número CAS: 915409-63-1