Print…
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC303342-5G PC303342-1G
APOSPC303342-5GEA 417 EUR
APOSPC303342-5G APOSPC303342-1G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzoic acid 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzoic acid
Fórmula: C₈H₆ClFO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20658460
Número CAS: 208165-96-2