Print…
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC303320-5G PC303320-1G
APOSPC303320-5GEA 717 EUR
APOSPC303320-5G APOSPC303320-1G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde
Fórmula: C₈H₆ClFO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28751755
Número CAS: 177211-30-2