Print…
3,6-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303318-5G PC303318-1G
APOSPC303318-5GEA 0 EUR
APOSPC303318-5G APOSPC303318-1G
3,6-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride 98%
3,6-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride
Fórmula: C₈H₅ClF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18379811
Número CAS: 1261825-37-9