Print…
2,4-Difluoro-5-methylbenzamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303308-5G PC303308-1G
APOSPC303308-5GEA 874 EUR
APOSPC303308-5G APOSPC303308-1G
2,4-Difluoro-5-methylbenzamide 97%
2,4-Difluoro-5-methylbenzamide
Fórmula: C₈H₇F₂NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19440203
Número CAS: 1379078-33-7