Print…
2,4-Difluoro-5-methylphenylacetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303305-1G PC303305-5G
APOSPC303305-1GEA 347 EUR
APOSPC303305-1G APOSPC303305-5G
2,4-Difluoro-5-methylphenylacetic acid 98%
2,4-Difluoro-5-methylphenylacetic acid
Fórmula: C₉H₈F₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20656599
Número CAS: 367955-02-0