Print…
2,4-Difluoro-5-methylbenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC303302-1G PC303302-5G
APOSPC303302-1GEA 279 EUR
APOSPC303302-1G APOSPC303302-5G
2,4-Difluoro-5-methylbenzyl alcohol 98%
2,4-Difluoro-5-methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₈F₂O
Peso Molecular: 158.145 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12196966
Número CAS: 315204-46-7