Print…
4-Ethyl-2,3-difluorobenzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC303297-5G PC303297-10G PC303297-1G
APOSPC303297-5GEA 446 EUR
APOSPC303297-5G APOSPC303297-10G APOSPC303297-1G
4-Ethyl-2,3-difluorobenzaldehyde 97%
4-Ethyl-2,3-difluorobenzaldehyde
Fórmula: C₉H₈F₂O
Peso Molecular: 170.156 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24686080
Número CAS: 1781592-05-9