6-Ethoxy-2,3,4-trifluorophenylacetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303292-1G
PC303292-250MG
APOSPC303292-1GEA
800
EUR
APOSPC303292-1G
APOSPC303292-250MG
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorophenylacetic acid 97%
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorophenylacetic acid
Fórmula:
C₁₀H₉F₃O₃ Peso Molecular: 234.172 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD29277478 Número CAS: 1980062-56-3 |