Print…
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylphenylacetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303283-1G PC303283-250MG
APOSPC303283-1GEA 1300 EUR
APOSPC303283-1G APOSPC303283-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylphenylacetic acid 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylphenylacetic acid
Fórmula: C₉H₇ClF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29038431
Número CAS: 1858250-10-8