Print…
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylphenylacetonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303282-1G PC303282-250MG
APOSPC303282-1GEA 0 EUR
APOSPC303282-1G APOSPC303282-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylphenylacetonitrile 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylphenylacetonitrile
Fórmula: C₉H₆ClF₂N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29038430
Número CAS: 1858250-05-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III