Print…
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303280-1G PC303280-250MG
APOSPC303280-1GEA 956 EUR
APOSPC303280-1G APOSPC303280-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzyl alcohol 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₇ClF₂O
Peso Molecular: 192.59 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29038428
Número CAS: 1858240-87-5