Print…
4-Amino-2-fluorosulphur pentafluoride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Fluoro-4-(pentafluorosulphur)aniline
PC303266-1G PC303266-250MG
APOSPC303266-1GEA 1840 EUR
APOSPC303266-1G APOSPC303266-250MG
4-Amino-2-fluorosulphur pentafluoride 98%
4-Amino-2-fluorosulphur pentafluoride
Fórmula: C₆H₅F₆NS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28054193
Número CAS: 864230-06-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II