2-Ethoxy-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303259-1G
PC303259-250MG
APOSPC303259-1GEA
1230
EUR
APOSPC303259-1G
APOSPC303259-250MG
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula:
C₈H₇ClF₂O₃S Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD19434751 Número CAS: 1487710-75-7 UN: 1760 ADR: 8,III |