Print…
2,6-Difluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC303257-1G PC303257-100MG PC303257-250MG
APOSPC303257-1GEA 509 EUR
APOSPC303257-1G APOSPC303257-100MG APOSPC303257-250MG
2,6-Difluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
2,6-Difluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₅ClF₂O₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12813878
Número CAS: 1178498-86-6
UN: 1759
ADR: 8,III