Print…
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylphenylacetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303256-1G PC303256-250MG
APOSPC303256-1GEA 1160 EUR
APOSPC303256-1G APOSPC303256-250MG
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylphenylacetic acid 98%
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylphenylacetic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀F₂O₃
Peso Molecular: 216.181 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27986854
Número CAS: 1706430-83-2