Print…
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303246-1G PC303246-250MG
APOSPC303246-1GEA 1120 EUR
APOSPC303246-1G APOSPC303246-250MG
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₃ClF₄O₃S
Peso Molecular: 278.609 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28054222
Número CAS: 1446478-70-1