Print…
4-Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303239-1G PC303239-250MG
APOSPC303239-1GEA 956 EUR
APOSPC303239-1G APOSPC303239-250MG
4-Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₁₀H₆F₆O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27986831
Número CAS: 1706436-17-0