Print…
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylbenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylphenyl)methanol
PC303236-1G PC303236-250MG
APOSPC303236-1GEA 911 EUR
APOSPC303236-1G APOSPC303236-250MG
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylbenzyl alcohol 98%
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₉H₁₀F₂O₂
Peso Molecular: 188.171 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27986850
Número CAS: 1706461-15-5