Print…
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303230-1G PC303230-250MG
APOSPC303230-1GEA 0 EUR
APOSPC303230-1G APOSPC303230-250MG
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₈H₆ClF₃O₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18399733
Número CAS: 1261852-46-3