Print…
2,6-Difluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303228-1G PC303228-250MG
APOSPC303228-1GEA 0 EUR
APOSPC303228-1G APOSPC303228-250MG
2,6-Difluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 98%
2,6-Difluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₅ClF₂O₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28054211
Número CAS: 1706458-18-5