Print…
2,3-Difluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303226-1G PC303226-250MG
APOSPC303226-1GEA 899 EUR
APOSPC303226-1G APOSPC303226-250MG
2,3-Difluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride 97%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₅ClF₂O₃S
Peso Molecular: 242.628 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12922651
Número CAS: 1208074-96-7