Print…
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC303223-1G PC303223-250MG
APOSPC303223-1GEA 898 EUR
APOSPC303223-1G APOSPC303223-250MG
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Fórmula: C₁₀H₈F₄O₂
Peso Molecular: 236.163 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28054191
Número CAS: 1706452-86-9